Learn More
JNJ 10191584 maleato
Código de producto. 15466899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466899 50 mg 50 miligramos
15456899 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65433.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un antagonista silencioso del receptor H4 de histamina altamente selectivo
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869497-75-6
Fórmula molecular C17H21ClN4O5
Peso molecular (g/mol) 396.83
Número MDL MFCD09878266
Clave InChI BODOIXYJOORQBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo jnj 10191584 maleate
PubChem CID 77519402
Nombre IUPAC (6-cloro-1H-benzimidazol-2-il)-(4-metilpiperazina-1-il)metanona;ácido fórmico;ácido prop-2-enoico
SMILES OC=O.OC(=O)C=C.CN1CCN(CC1)C(=O)C1=NC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ 10191584 maleate
Color Claro a blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.81
Forma física Polvo