Learn More
JMS-17-2, MedChemExpress
Código de producto. 16457857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16457857 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16457857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY123918
MedChemExpress JMS-17-2 is a potent and selective CX3CR1 antagonist with an IC50 of 0.32 nM. JMS-17-2 impairs metastatic seeding and colonization of breast cancer cells.
JMS-17-2 is a potent and selective CX3CR1 antagonist with an IC50 of 0.32 nM. JMS-17-2 impairs metastatic seeding and colonization of breast cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JMS-17-2
CAS 1380392-05-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26ClN3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (59.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CN2C3=C(C=CC=C3)N1CCCN4CCC(C5=CC=C(Cl)C=C5)CC4
Peso molecular (g/mol) 419.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.95
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death