Learn More
Velp™ Floculadores de la serie JLT
Código de producto. 11701174 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
JLT4 - con 4 posiciones
JLT6 - con 6 posiciones
Vataje:
11 W
19 W
Peso (métrico):
13 kg
17 kg
Anchura (métrico):
645 mm
935 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Vataje Peso (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11701174 JLT6 - con 6 posiciones 19 W 17 kg 935 mm cada uno
11791164 JLT4 - con 4 posiciones 11 W 13 kg 645 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11701174 Proveedor Velp™ N.º de proveedor F105A0109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00€
    1650.00€ / paquete de 1
    Ahorro 670.00€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Con múltiples agitadores para permitir que se cumplan las condiciones estándar durante el análisis, un requisito básico para obtener resultados fiables y repetibles. Velp Scientifica™ Los floculadores de la serie JLT tienen velocidades seleccionables digitalmente.
  • Tiempo de funcionamiento controlado por microprocesador para funcionamiento sin supervisión
  • Velocidad y tiempo idénticos para todos los resultados para resultados comparables
  • Resultados fiables y repetibles gracias a la calidad de agitación Velp
  • Velocidad precisa gracias a un motor reductor de CC controlado electrónicamente
  • Pantallas LED de alta visibilidad para velocidad y tiempo
  • Panel trasero iluminado para simplificar la observación de muestras
  • Varillas agitadoras de altura regulable sin necesidad de herramientas
  • Gran resistencia a la corrosión química y mecánica
  • Disponible en los modelos de 4 o 6 posiciones
Especificaciones
Velocidad De 10 a 300 rpm
Capacidad 20 to 150 mL
Pantalla LCD Digital
Tensión 100/240 V
Vataje 19 W
Altura (imperial) 15.9 in.
Altura (métrico) 347 mm
Anchura (métrico) 935 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón US 3-prong
Material Metal pintado con epoxi
Modelo JLT6 - con 6 posiciones
Tipo Flocculator, Jar Tester
Peso (imperial) 37.4 lb.
Peso (métrico) 17 kg