Learn More
JLK 6, TRC
Código de producto. 30389172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30389172 25 mg
1 options
Código de producto. 30389172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ21198525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JLK 6
CAS 62252-26-0
Fórmula molecular C10H8ClNO3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClNO3/c1-14-10-8(11)6-3-2-5(12)4-7(6)9(13)15-10/h2-4H,12H2,1H3
SMILES COC1=C(Cl)c2ccc(N)cc2C(=O)O1
Nombre IUPAC 7-amino-4-cloro-3-metoxiisocromen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 225.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 225,0193 g/mol
Porcentaje de pureza >95% (HPLC)