Learn More
JK184, MedChemExpress
Código de producto. 16496156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496156 100 mg 100 miligramos
16488327 5 mg 5 miligramos
16435638 10 mg 10 miligramos
16411807 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13307
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JK184
CAS 315703-52-7
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.68 mM)
SMILES CC1=C(C2=CSC(NC3=CC=C(OCC)C=C3)=N2)N4C=CC=CC4=N1
Peso molecular (g/mol) 350.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.44
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death