Learn More
JJKK 048, MedChemExpress
Código de producto. 16496927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496927 5 mg 5 miligramos
16452996 25 mg 25 miligramos
16404218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108613
MedChemExpress JJKK 048 is an ultrapotent and highly selective inhibitor of Monoacylglycerol lipase (MAGL).
JJKK 048 is an ultrapotent and highly selective inhibitor of Monoacylglycerol lipase (MAGL).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JJKK 048
CAS 1515855-97-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22N4O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (76.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1CCC(C(C2=CC=C(OCO3)C3=C2)C4=CC=C(OCO5)C5=C4)CC1)N6N=CN=C6
Peso molecular (g/mol) 434.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation