Learn More
Jionoside B1, MedChemExpress
Descripción
Jionoside B1 is a phenylpropanoid isolated from herbs of Eriophyton wallichii.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Jionoside B1 |
| CAS | 120406-37-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H50O20 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OCCC3=CC(O)=C(OC)C=C3)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]4O)O)O[C@@H]4CO)[C@@H]([C@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]5O)([H])[C@@H]5O |
| Peso molecular (g/mol) | 814.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 814.78 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |