Descripción
La clavija de laboratorio Jiffy-Jack presenta una excelente rigidez y soporte de lado a lado.
- Proporciona un soporte estable y de altura ajustable para placas calientes, baños, cristalería y muchos otros artículos
- Los posicionadores están fabricados con aluminio anodizado resistente a productos químicos y con tornillo de funcionamiento de acero inoxidable.
- La almohadilla de deslizamiento de la placa superior evita que se resbale.
- Cada posicionador está diseñado con precisión para un funcionamiento suave y continuo en toda su gama.
- Ajuste fácilmente la altura exacta necesaria con solo girar un mando.
- Un orificio roscado de 10 mm en la esquina trasera derecha alberga un vástago de bastidor (no incluido) para montar soportes de anillo y otros aparatos de laboratorio
- La carga estática máxima de soporte es de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio (posicionador), acero inoxidable (tornillo de funcionamiento) |
| Dimensiones (L x An) | 15 x 15 cm (6 x 6 pulg) (parte superior) |
| Capacidad (imperial) | 131,9 lb |
| Cantidad | 1 unidad |