Learn More
JIB-04, MedChemExpress
Código de producto. 16485928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485928 10 mg 10 miligramos
16472077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13953
MedChemExpress JIB-04 is a pan-selective Jumonji histone demethylase inihibitor with IC50s of 230, 340, 855, 445, 435, 1100, and 290 nM for JARID1A, JMJD2E, JMJD3, JMJD2A, JMJD2B, JMJD2C, and JMJD2D, respectively.
JIB-04 is a pan-selective Jumonji histone demethylase inihibitor with IC50s of 230, 340, 855, 445, 435, 1100, and 290 nM for JARID1A, JMJD2E, JMJD3, JMJD2A, JMJD2B, JMJD2C, and JMJD2D, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JIB-04
CAS 199596-05-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13ClN4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (161.94 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(N/N=C(C2=CC=CC=C2)/C3=NC=CC=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 308.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.76
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death