Learn More
JI051, MedChemExpress
Descripción
JI051 is a stabilizer for the Hes1-PHB2 interaction. JI051 interacts with a cancer-associated protein chaperone prohibitin 2 (PHB2), induces cell-cycle arrest by inhibiting the Notch downstream effector gene Hes1. Anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JI051 |
| CAS | 2234281-75-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (342.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCC1=CC=CC=C1OCC)/C=C/C2=CNC3=C2C=CC=C3OC |
| Peso molecular (g/mol) | 364.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.44 |
| Mostrar más |