Learn More
JI-101, MedChemExpress
Código de producto. 16489557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489557 5 mg 5 miligramos
16447076 100 mg 100 miligramos
16443067 50 mg 50 miligramos
16437018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16265
MedChemExpress JI-101 is an orally available multi-kinase inhibitor of VEGFR2, PDGFRβ and EphB4 with potent anti-cancer activity.
JI-101 is an orally available multi-kinase inhibitor of VEGFR2, PDGFRβ and EphB4 with potent anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JI-101
CAS 900573-88-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20BrN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.44 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(Br)=CC=C1OC)NC2=CC=CC3=C2C=CN3CC4=CC(N)=NC=C4
Peso molecular (g/mol) 466.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.33
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation