Learn More
JHSB3, aproximadamente 80%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JHSB3 |
| CAS | 1198297-86-7 |
| Fórmula molecular | C16H26O4 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (2R,3S)-3-[(3E)-6-[(2R)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]-4-methyl-3-hexen-1-yl]-3-methyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester, Juvenile Hormone SB3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26O4/c1-11(8-9-12-15(2,3)19-12)7-6-10-16(4)13(20-16)14(17)18-5/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3/b11-7+/t12-,13+,16+/m1/s1 |
| SMILES | Cc1cc2c3c(cccc3)nc2nc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 282.38 |