Learn More
Tocris Bioscience™ JH-XI-10-02
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18755606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18755606 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18755606 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7304/2
CDK8 Degrader (PROTAC™)
JH-XI-10-02 is a CDK8 Degrader comprising the cereblon binding ligand Pomalidomide (Cat. No. 6302) joined by a linker to a CDK8 inhibitor. JH-XI-10-02 (1 μM) induces significant proteasome-dependent degradation of CDK8 in Jurkat cells after 24 h, with no significant effect on CDK19 levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]-N-[(3β,5α,17β)-17-(7-isoquinolinyl)androstan-3-yl]-N-methyl-4,7,10,13-tetraoxapentadecanamide
CAS 2209085-22-1
Cantidad 2 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C53H69N5O9
Pureza 0.98