Learn More
JH-VIII-157-02, MedChemExpress
Código de producto. 16485426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485426 100 mg 100 miligramos
16483136 25 mg 25 miligramos
16480877 50 mg 50 miligramos
16464578 10 mg 10 miligramos
16417297 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112140
MedChemExpress JH-VIII-157-02 is a structural analogue of alectinib, acts as an ALK inhibitor, and shows an IC50 of 2 nM for echinoderm microtubule-associated protein-like 4-ALK (EML4-ALK) G1202R in cells.
JH-VIII-157-02 is a structural analogue of alectinib, acts as an ALK inhibitor, and shows an IC50 of 2 nM for echinoderm microtubule-associated protein-like 4-ALK (EML4-ALK) G1202R in cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JH-VIII-157-02
Forma física Solid
CAS 1639422-97-1
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (53.70 mM)
SMILES O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=C(CC)C=C3C(C(C)(C)C(NC4=C5C=CC(C#N)=C4)=C5C3=O)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 465.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.55
Porcentaje de pureza 99.67%