Learn More
JH-II-127, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JH-II-127 |
| CAS | 1700693-08-8 |
| Fórmula molecular | C19H21ClN6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [4-[[5-Chloro-4-(methylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]-4-morpholinyl-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21ClN6O3/c1-21-16-15-12(20)10-22-17(15)25-19(24-16)23-13-4-3-11(9-14(13)28-2)18(27)26-5-7-29-8-6-26/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24,25) |
| SMILES | O=C(C1=CC(OC)=C(C=C1)NC2=NC(NC)=C3C(Cl)=CNC3=N2)N4CCOCC4 |
| Nombre IUPAC | [4-[[5-cloro-4-(metilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-2-il]amino]-3-metoxifenil]-morfolin-4-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 416.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1364 |