Learn More
Tocris™ JF-NP-26
Código de producto. 18739056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18739056 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18739056 Proveedor Tocris™ N.º de proveedor 6553/5
Caged Raseglurant
JF-NP-26 is a caged Raseglurant (Cat. No. 4416). Releases raseglurant upon exposure to 405 nm (violet) light. Inhibits the effects of Quisqualate (Cat. No. 0188) in cultured neurons when exposed to 405 nm light. Exhibits analgesic activity in pain models in vivo on photoactivation. Quantum yield = 0.18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromen-4-yl)methyl (2-((3-fluorophenyl)ethynyl)-4,6-dimethylpyridin-3-yl)carbamate
CAS 2341841-03-8
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C30H28FN3O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.56
Forma física Sólido
Color Pale-yellow
Tipo de producto Caged Raseglurant
Pureza 98%