Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Maxiprep Kit
Descripción
Utiliza tecnología basada en membrana de sílice que permite el aislamiento de ADN de 20 a 50 kb, que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones posteriores, incluyendo PCR, digestión de enzimas de restricción y Southern blotting.
Estas son algunas de las ventajas más importantes:
• Procesamiento de grandes volúmenes, hasta 10 ml de sangre o saliva
• Recuperación larga de ADN bicatenario (de 20 a 50 kb)
• Compatible con la centrifugación o un colector de vacío
El formato de maxipreparación permite el procesamiento de hasta 10 ml de sangre completa u otro fluido corporal. Se puede aislar ADN de hasta 5 x 108 células de mamíferos. El ADN purificado está listo para el análisis posterior.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 3 x 185 ml de tampón K1, almacenar a temperatura ambiente • 2 x 87 ml de tampón K2, almacenar a temperatura ambiente • 2 x 124 ml de tampón KX, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 110 ml de tampón de elución, almacenar (a temperatura ambiente • 13 x 1,3 ml de ARNasa A, almacene de 2 °C a 8 °C • 1 x 560 mg de proteasa [polvo liofilizado], almacene de 2 °C a 8 °C • 10 bolsas de columna de centrifugación [5 columnas/bolsa]) |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Báscula | Maxi |
| Tipo de muestra | Sangre, Células |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento |
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Línea de productos | JetQuick |
| Tipo de producto | Kit de ADN para hemocultivo y cultivo celular |
| Mostrar más |