Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Código de producto. 15647878
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
500 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15647878 500 preparaciones paquete de 500
15637878 100 preparaciones paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15647878 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30701
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit de purificación de ADN genómico JetFlex™ está diseñado para la purificación rápida y eficiente del ADN genómico (ADNg) de sangre, fluidos corporales (líquido amniótico, saliva, esperma, linfa), células de mamíferos, tejidos, tejidos vegetales, bacterias y levaduras.
Su tecnología de un solo tubo permite el aislamiento de ADNg sin ARN de alta calidad y alto peso molecular sin el uso de columnas de centrifugación de un colector de vacío.
Estas son algunas de las más importantes:
  • Procesamiento de grandes volúmenes de 2 ml de sangre completa u otro líquido corporal
  • Capaz de procesar:
    • 2 x 107 células de mamíferos
    • 10 mg de tejido
    • Cultivo bacteriano de 500 µl
    • 2 x 108 células/ml de cultivo de levadura
  • Protocolo simple que no requiere columnas o colectores de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 x 165 ml de tampón de lisis RBC, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 165 ml de tampón de lisis celular, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 83 ml de tampón PPT, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 30 ml de compactador de sedimentos, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 110 ml de tampón TE, almacenar (a temperatura ambiente
• 10 x 21 mg de proteinasa K (polvo liofilizado), almacenar de 2 °C a 8 °C
• 5 x 1,1 ml de ARNasa A, almacenar de 2 °C a 8 °C)
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Centrifugación de tubos
Tipo de muestra Sangre, Muestras bucales, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero)
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento
N.º de reacciones 500 preparaciones
Línea de productos JetFlex
Tipo de producto Kit de purificación de ADN genómico
Cantidad 500 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico