Learn More
Chemsplash Manga Jet Spray - Costuras selladas y presilla para el pulgar
Descripción
Chemsplash Manga de chorro de agua con costuras selladas tipo PB(3-B)
- 88 GSM Chemsplash Tela con chorro de aire
- Protección corporal parcial tipo PB (3-B)
- Con presillas para el pulgar
- Bajo nivel de pelusas.
- Elástico en ambos extremos
- 42 cm (16,5 in) Largo
- Costuras reforzadas
- Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash La manga exterior con costuras selladas y pulverizador a chorro tipo PB(3-B) está diseñada para ofrecer alta resistencia contra la permeación química, brindando protección superior incluso contra los productos químicos más corrosivos. Está fabricado con un material laminado multicapa de polipropileno/polietileno de 90 g/m² de gran peso, que es ideal para proteger al usuario de los contaminantes del medio ambiente, o viceversa. La manga es elástica en ambos extremos e incluye presillas para el pulgar para mayor comodidad. Esta funda es muy adecuada para entornos donde la protección contra salpicaduras de productos químicos es primordial y está diseñada para brindar máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Tipo de producto | Manguito protector |
| Material | Laminado de polietileno no tejido microporoso |
| Color | Amarillo |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Extremos elásticos |
| Tipo de costura | Cosido |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (imperial) | 16,54 in |
| Mostrar más |