Learn More
Chemsplash Cubrebotas Jet Spray 88 con suela antideslizante
Código de producto. 30058179
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M/L
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058179 M/L 100 pares
1 options
Código de producto. 30058179 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2746.700.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.03€
    607.03€ / 100 pares
    Ahorro 98.00€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Bota Jet Spray con costuras selladas tipo PB(3-B) con suela antideslizante fabricada en Chemsplash Tejido Jet Spray de 88 g/m².
Chemsplash Cubrebotas con protección contra salpicaduras y costuras selladas tipo PB (3-B)
  • 88 GSM Chemsplash Tela con chorro de aire
  • Suela antideslizante y Anti-Static Tiras
  • Bajo nivel de pelusas.
  • Parte superior y tobillos elásticos
  • Costuras reforzadas
  • Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash La bota Jet Spray con costuras selladas tipo PB (3-B) está hecha de 88 GSM Chemsplash Tejido Jet Spray. Es altamente resistente a salpicaduras químicas y al polvo, proporcionando una fuerte barrera protectora. La cubrebotas cuenta con una suela antideslizante y antiestática de PVC, lo que la hace ideal para un movimiento seguro en entornos con peligros potenciales. La parte superior y los tobillos elásticos garantizan un ajuste seguro, mientras que las costuras selladas brindan protección adicional. Esta cubierta para botas no suelta pelusa, lo que ayuda a mantener un entorno limpio. El Chemsplash La gama de accesorios está diseñada para proteger tanto al usuario como al medio ambiente, ofreciendo la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Color Amarillo
Material Laminado de polietileno
Tamaño M/L
Waterproof Sí
Tipo de producto Botas para entornos controlados