Learn More
Honeywell™ Guantes de peso ligero de punto jersey
Descripción
- Guantes de 5 dedos en felpa de punto jersey 100 % de algodón
- Pulgar recto
- Puño tejido
- El forro de tejido de algodón interlock refuerza el rendimiento mecánico del guante y absorbe el sudor de las manos para una mayor comodidad
- El tipo de corte y el punto elástico hacen que el guante sea cómodo y se sujete correctamente, a la vez que garantizan la movilidad y la sensibilidad táctil
- Cómodo guante que proporciona una protección contra los riesgos mecánicos y el contacto con el calor
- Los tejidos cepillados mejoran el aislamiento térmico y la comodidad
- El color marrón los hace más resistente a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría: II sobre riesgos intermedios de conformidad con: NORMAS: Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-16 sobre riesgos mecánicos, EN 407-04 sobre riesgos térmicos |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Felpa de punto jersey de algodón |
| Longitud (métrico) | 26 cm |