Learn More
Bibby Scientific™ Cubetas de plástico Jenway™ para longitudes de onda visibles y UV
Código de producto. 11475009
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,07 a 1,5 ml
De 1,5 a 3,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11475009 De 0,07 a 1,5 ml paquete de 100
11430559 De 1,5 a 3,0 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475009 Proveedor Bibby Scientific™ N.º de proveedor 8307038
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Ahorre tiempo de limpieza y evite la contaminación cruzada con las cubetas de plástico desechables. La cubetas de plástico Bibby Scientific™ Jenway™ para longitudes de onda visibles y UV vienen en un paquete de 100.
  • Eficiente y ahorro de tiempo
  • Evita la contaminación cruzada
Especificaciones
Tipo Cubeta
Capacidad (métrico) De 0,07 a 1,5 ml
Material Plástico
Cantidad 100/Paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición espectral de líquidos