Learn More
Jenway™ Electrodo de pH temperatura
Código de producto. 11420499
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Epoxi
Vidrio
Descripción:
Extremo tipo perilla
Extremo tipo plano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Descripción Tamaño de la unidad
11420499 Epoxi Extremo tipo plano cada uno
11440479 Vidrio Extremo tipo perilla 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420499 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 9996043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    215.40€ / paquete de 1
    Ahorro 46.60€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los electrodos de temperatura de pH Jenway™ se utilizan junto con los medidores de pH de Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 y 4330.
  • Se utiliza junto con los medidores de pH Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 y 4330.
  • Tipo de combinación
  • Rellenable
  • Tipo de referencia: AgCI
  • Isopotencial: 0±20 mV
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Descripción Extremo tipo plano
Diámetro (métrico) 12 mm
Dimensiones (L x An) 12 diám x 120 mm long.
Tipo Combinación
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de extractos de alimentos y placas de agar, el cabezal plano lo hace ideal para mediciones de superficie
Longitud (métrico) 120 mm
Material Epoxi
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C