Learn More
Jenway™ Electrodos de pH
Descripción
- Alcanzan rápidamente el equilibrio
- Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
- Reproducibilidad mucho mayor
- Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Conector resistente al agua 3150/3205 |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Combinación sellada con extremo de perilla y cubierta protectora |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 × 120 mm (Diám. × L) |
| Para utilizar con (aplicación) | mediciones a bajas temperaturas o en soluciones de baja fuerza iónica, medición de pH de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 10 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |