Learn More
Jenway™ Electrodos de pH
Código de producto. 11410499
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
90 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Tipos de conector:
BNC
BNC/8 pines mini-DIN
Conector resistente al agua 3150/3205
S7
Tapón de 2 mm
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxi
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tipos de conector Diámetro (métrico) Material Tamaño de la unidad
11410499 90 mm BNC 4,5 mm Vidrio cada uno
13107184 150 mm BNC 6 mm Vidrio cada uno
11440499 90 mm BNC 6 mm Vidrio 1 PCS
11440629 120 mm Tapón de 2 mm 12 mm Vidrio cada uno
13107424 120 mm Conector resistente al agua 3150/3205 12 mm Epoxi cada uno
11490619 40 mm BNC 6 mm Vidrio cada uno
11460499 120 mm BNC/8 pines mini-DIN 12 mm Epoxi cada uno
11449489 120 mm S7 12 mm Epoxi cada uno
11430629 120 mm BNC 12 mm Vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11410499 Supplier Jenway™ Supplier No. 1009057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    208.01€ / paquete de 1
    Ahorro 27.99€
    11% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos electrodos para aplicaciones avanzadas en las que se requieren tiempos de respuesta más rápidos y mayor reproducibilidad.
  • Alcanzan rápidamente el equilibrio
  • Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
  • Reproducibilidad mucho mayor
  • Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Specifications
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 4,5 mm
Tipo Combinado rellenable con extremo tipo perilla
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,5 diám x 90 mm long.
Para utilizar con (aplicación) Medición de líquidos en pequeños tubos de ensayo y recipientes Eppendorf
Longitud (métrico) 90 mm
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C