Learn More
Cole-Parmer™ Solución de almacenamiento de electrodos de pH Jenway™
Código de producto. 11490479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
150 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490479 250 ml 150 ml
1 options
Código de producto. 11490479 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9995960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    47.56€ / 150 ml
    Ahorro 11.44€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Optimice el rendimiento de su medidor Jenway
  • Fácil instalación.
Especificaciones
Tipo de solución de llenado Almacenamiento de electrodos de pH
Cantidad 250 ml