Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro de haz único visible modelo 7300
Código de producto. 13104594
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro visible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
13104594 Espectrofotómetro visible cada uno
1 options
Código de producto. 13104594 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 8305815
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Ideal para análisis rutinarios en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad. El espectrofotómetro de haz único visible Jenway™ modelo 7300 utiliza un software controlado por iconos y cuenta con un sistema de navegaci
  • Software controlado por iconos
  • Tamaño reducido
  • Capacidades de autorregistro
  • Pulsar para leer lámpara de xenón
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Garantía de 3 años
Especificaciones
Concentración De – 300 a 9999
Fondo (métrico) 400 mm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro visible
Wavelength Range De 320 nm a 1000 nm
Para utilizar con (aplicación) Para uso en educación y laboratorios de control de la calidad de uso general
Altura (métrico) 220 mm
Diseño óptico Haz único
Resolución 1 nm
Garantía 3 años
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Peso (métrico) 6 kg
Anchura (métrico) 275 mm