Learn More
Cole-Parmer™ Solución de llenado de electrodos de pH Jenway™ KCl
Código de producto. 11480479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480479 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 11480479 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9995951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    48.46€ / 100 ml
    Ahorro 7.54€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Optimice el rendimiento de su medidor Jenway
  • Fácil instalación.
Especificaciones
Concentración 3 M
Tipo de solución de llenado Llenado de electrodos de pH
Cantidad 100 ml