Learn More
Jenway™ Sonda de conductividad con cuerpo de vidrio
Código de producto. 11410509
Cambiar vista
Click to view available options
Constante de celda:
0.1 ±20%
1 ±10%
Intervalos de medición:
De 0 a 150 ms/cm
De 0 a 500 ms/cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante de celda Intervalos de medición Tamaño de la unidad
11410509 1 ±10% De 0 a 150 ms/cm 1 PCS
11420509 0.1 ±20% De 0 a 500 ms/cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410509 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 9996836
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Se utiliza junto con los medidores de conductividad Jenway™: 4510, 4520 y 3540. Las sondas de conductividad con cuerpo de vidrio Jenway™ están diseñadas para soluciones de baja conductividad, agua pura y conductividad de uso general.
  • Para su uso con medidores de conductividad Jenway™– 4510, 4520 y 3540
  • Con cuerpo de vidrio
  • Chapado en platino
Especificaciones
Constante de celda 1 ±10%
Para utilizar con (aplicación) Medición de conductividad de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación.
Para utilizar con (equipo) Conductímetros 4510, 4210 y 3540
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Células de conductividad
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Cuerpo de vidrio, placa de platino
Intervalos de medición De 0 a 150 ms/cm
Sonda Conductividad