Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 1000 ppm de litio
Código de producto. 11465079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11465079 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11465079 Proveedor Jenway N.º de proveedor 9995941
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 1000 ppm
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Completamente miscible en agua
Cantidad 500 mL