Learn More
Cole-Parmer™ Portacubetas Jenway™
Código de producto. 13266389
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Especificaciones de la serie 63/73/67
Espectrofotómetros de la serie 6850
Trayectoria óptica:
10 x 10 mm
Entre 10 y 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
13266389 Espectrofotómetros de la serie 6850 Entre 10 y 100 mm 1 PCS
11480539 Especificaciones de la serie 63/73/67 Entre 10 y 100 mm cada uno
11454939 Especificaciones de la serie 63/73/67 10 x 10 mm cada uno
13246389 Espectrofotómetros de la serie 6850 10 x 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13266389 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8307057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00€
    458.95€ / paquete de 1
    Ahorro 57.05€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Specifikationer
Tipo Soporte para cubeta
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros de la serie 6850
Trayectoria óptica Entre 10 y 100 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.