Learn More
Cole-Parmer™ Portacubetas Jenway™
Código de producto. 11480539
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Especificaciones de la serie 63/73/67
Espectrofotómetros de la serie 6850
Trayectoria óptica:
10 x 10 mm
Entre 10 y 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
11480539 Especificaciones de la serie 63/73/67 Entre 10 y 100 mm cada uno
11454939 Especificaciones de la serie 63/73/67 10 x 10 mm cada uno
13266389 Espectrofotómetros de la serie 6850 Entre 10 y 100 mm 1 PCS
13246389 Espectrofotómetros de la serie 6850 10 x 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11480539 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8305680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    209.64€ / paquete de 1
    Ahorro 70.36€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Tipo Soporte para cubeta
Para utilizar con (equipo) Especificaciones de la serie 63/73/67
Trayectoria óptica Entre 10 y 100 mm
Forma Rectangulares