Learn More
Patrones de conductividad Jenway™
Código de producto. 11400509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Conductividad:
12.88 mS
84 μS
Tamaño de la unidad:
500 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conductividad unitSize
11400509 500 ml 84 μS 500 ML
11490499 500 ml 12.88 mS 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400509 Proveedor Jenway N.º de proveedor 1615680
Determine la conductividad eléctrica de una muestra con patrones de conductividad Bibby Scientific™ Jenway™ que ofrecen calibraciones estables y fiables.
  • Para usar con Jenway™ Medidores de conductividad y TDS.
  • Elija 12,88 m/s o 84 μ /S estándares dependiendo de sus necesidades específicas
  • Disponible en cantidades de 500 ml
  • Para su uso con medidores TDS y de conductividad Jenway™
  • Escoja entre los patrones de 12,88 m/S o 84 μ/S en función de sus necesidades específicas
  • Disponible en cantidades de 500 ml
Chemische Identifikatoren
Cantidad 500 ml
Spezifikation
Conductividad 84 μS
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.