Learn More
Patrón de calibración Jenway™ 1 mmol/l de litio
Código de producto. 11495069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11495069 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11495069 Proveedor Jenway N.º de proveedor 1615607
Especificaciones
Presión de vapor 23hPa
Forma física Líquido
Concentración 1.00m mol/L Lithium
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Cantidad 500 mL