Learn More
Jenway™ Tubos de aire
Código de producto. 12778686
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tubo de aire (2 m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12778686 Tubo de aire (2 m) cada uno
1 options
Código de producto. 12778686 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 1008943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    25.41€ / paquete de 1
    Ahorro 6.59€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026