Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido UV/visible de la serie Jenway™ 76 con conectividad CPLive™
Código de producto. 16337005
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Escanee la especificación UV/visible con CPLive
Color:
Blanco/azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Color Tamaño de la unidad
16337005 Escanee la especificación UV/visible con CPLive Blanco/azul cada uno
16347005 Escanee la especificación UV/visible con CPLive Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16337005 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8305626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8330.00€
    7008.25€ / paquete de 1
    Ahorro 1321.75€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Obtenga un almacenamiento seguro basado en la nube de sus resultados y protocolos con los espectrofotómetros UV/visible de barrido de la serie Jenway 76 con conectividad CPLive
  • Facilite la configuración con el sencillo sistema de 7 in” Pantalla táctil a color de alta definición e interfaz
  • La selección de modos de medición le permite gestionar multitud de aplicaciones.
  • Conectividad sencilla con múltiples USB Puertos para almacenamiento de datos y conectividad de impresora
  • Garantice los resultados mediante una reproducibilidad mejorada con la óptica avanzada de haz dividido
  • Versátil —compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables.
Especificaciones
Exactitud de absorbancia ± 0,01 A a absorbancia 1,0
Intervalo de absorbencia −de 0,3 a +2,5 A
Certificaciones/conformidad CE
Color Blanco/azul
Concentración Desde -300 hasta 9999
Conexiones 2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45
Tipo de detector Fotodiodo de silicio
Pantalla Pantalla táctil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 28 x 15,6 cm
Fuente de luz Xenón
Ancho de banda espectral 1,5 nm
Tipo Escanee la especificación UV/visible con CPLive
Tensión 100/240 V
Wavelength Range De 198 nm a 1000 nm
Incluye 10 GB de memoria
Diseño óptico Haz dividido
Intervalo fotométrico De 0 a 199,9 %T
Luz difusa < 0,05 % a 340 nm y 220 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,5 nm
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Cree ya una cuenta gratuita en CPLive.coleparmer.com para aprovechar el almacenamiento de datos ilimitado y compartir su valioso trabajo con colegas de su laboratorio o de todo el mundo.