Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway™ 74 con conectividad CPLive™
Product Code. 16273492
Change view
Click to view available options
Wavelength Range:
De 198 nm a 1000 nm
De 320 nm a 1000 nm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wavelength Range Unit Size
16273492 De 198 nm a 1000 nm cada uno
16300032 De 320 nm a 1000 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16273492 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 741501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8275.00€
    7893.03€ / paquete de 1
    Ahorro 381.97€
    4% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenga un almacenamiento seguro basado en la nube de sus resultados y protocolos con los espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway 74 con conectividad CPLive
  • Facilita la configuración con la interfaz y la pantalla de 7 pulg. en color de alta definición fácil de usar.
  • La selección de modos de medición le permite gestionar multitud de aplicaciones.
  • Conectividad sencilla con varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conexión de impresora.
  • Versátil — compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables.
Specifications
Exactitud de absorbancia ±0,01 A a 1,000 A
Intervalo de absorbencia -0,3 - +2,5 A
Certificaciones/conformidad CE
Concentración Desde -300 hasta 9999
Conexiones 2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45
Descripción Espectrofotómetro de barrido UV/visible con conectividad a la nube CPLive™
Tipo de detector Fotodiodo de silicio
Pantalla Pantalla táctil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 28 x 15,6 cm
Fuente de luz Xenón
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro
Tensión 100/240 V
Wavelength Range De 198 nm a 1000 nm
Incluye 10 GB de memoria
Diseño óptico Individual
Trayectoria óptica Entre 10 y 100 mm
Photometric Accuracy Including Standard Tolerance ± 1 % T
Intervalo fotométrico De 0 a 199,9 %T
Luz difusa < 0,05 % a 340 nm y 220 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,5 nm
Frecuencia 50/60 Hz
Show More Show Less
Cree ya una cuenta gratuita en CPLive.coleparmer.com para aprovechar el almacenamiento de datos ilimitado y compartir su valioso trabajo con colegas de su laboratorio o de todo el mundo.