Learn More
Cole-Parmer™ Cubetas desechables Jenway™ 100
Código de producto. 11490549
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 1,5 a 3,0 ml
De 2,4 a 4,5 ml
Descripción:
Longitudes de onda visibles y UV
Solo longitudes de onda visibles
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
11490549 De 2,4 a 4,5 ml Solo longitudes de onda visibles paquete de 100
11400559 De 1,5 a 3,0 ml Solo longitudes de onda visibles paquete de 100
11420559 De 2,4 a 4,5 ml Longitudes de onda visibles y UV paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490549 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9961033
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Cubeta
Descripción Solo longitudes de onda visibles
Capacidad (métrico) De 2,4 a 4,5 ml
Material Plástico
Cantidad 100/Paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición espectral de líquidos