Learn More
Tocris Bioscience™ Jedi2
Descripción
Jedi2 is a piezo1 channel activator. Promotes Ca2+ influx into HEK293 cells expressing Piezo1 channels. Elicits responses in mouse Piezo1-transfected, but not Piezo2-transfected cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-5-(2-thienyl)-3-furancarboxylic acid |
| CAS | 651005-90-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C10H8O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.23 |
| Pureza | 98% |