Learn More
Cole-Parmer™ Paquetes fríos Ice-Pak JD Honigberg™
Código de producto. 11711029 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
177,8 x 95,25 x 38,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11711029 177,8 x 95,25 x 38,1 mm paquete de 24
1 options
Código de producto. 11711029 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0634520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    116.13€ / paquete de 24
    Ahorro 22.87€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Especificaciones
Cantidad 24 paq.
Tipo de producto Paquete frío
Para utilizar con (aplicación) Refrigere las muestras para su envío
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 177,8 x 95,25 x 38,1 mm
Temperatura de funcionamiento (métrico) -6 °C