Learn More
JD-5037, MedChemExpress
Código de producto. 16477588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477588 10 mg 10 miligramos
16473607 50 mg 50 miligramos
16457516 100 mg 100 miligramos
16430068 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18697
MedChemExpress JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.
JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JD-5037
CAS 1392116-14-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27Cl2N5O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (436.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC([C@H](C(C)C)/N=C(NS(=O)(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)\N2N=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=CC=C4)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 572.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death