Learn More
Yoduro de jatrorrizina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Jatrorrhizine iodide |
| CAS | 1168-00-9 |
| Fórmula molecular | C20 H20 N O4 . I |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Neprotin iodide, Jateorrhizine iodide, Yatrorizine iodide, 7,8,13,13a-Tetradehydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxyberbinium iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO4.HI/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-19(24-2)17(22)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3;/h4-5,8-11H,6-7H2,1-3H3;1H |
| SMILES | [I-].COc1cc2c(CC[n+]3cc4c(OC)c(OC)ccc4cc23)cc1O |
| Nombre IUPAC | 2,9,10-trimetoxi-5,6-dihidroisoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-io-3-ol;yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 465.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.0437 |