Learn More
Cloruro de jatrorrizina, TRC
Código de producto. 30400675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30400675 10 mg
1 options
Código de producto. 30400675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ21091010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Jatrorrhizine Chloride
CAS 6681-15-8
Fórmula molecular C20 H20 N O4 . Cl
Cantidad 10 mg
Sinónimo Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5,6-dihydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (1:1), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (8CI), Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5,6-dihydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (9CI), Jatrorrhizine chloride (7CI), NSC 645313, Neprotine chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO4.ClH/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-19(24-2)17(22)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3;/h4-5,8-11H,6-7H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].COc1cc2c(CC[n+]3cc4c(OC)c(OC)ccc4cc23)cc1O
Nombre IUPAC Cloruro de 2,9,10-trimetoxi-5,6-dihidroisoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-io-3-ol
Peso molecular (g/mol) 373.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1081