Learn More
(±)-Ácido Jasmónico, TRC
Código de producto. 17962385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
75 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
75 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962385 75 mg 75 miligramos
17991725 25 mg 25 miligramos
17923535 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ21051075MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3572-66-5
Fórmula molecular C12 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 210.27
Sinónimo 3-Oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane-1-acetic Acid, 3-Oxo-2-(2-penten-1-yl)cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-(2-pentenyl)-cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-(2-penten-1-yl)-cyclopentaneacetic Acid
Nombre IUPAC 2-[3-oxo-2-[(E)-pent-2-enil]ciclopentiloacético ácido acético
SMILES CC\C=C\CC1C(CC(=O)O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Jasmonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 75 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1256
Porcentaje de pureza >95%