Learn More
Jasmolin II, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Jasmolin II |
| CAS | 1172-63-0 |
| Fórmula molecular | C22H30O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclopropaneacrylic acid, 3-carboxy-α,2,2-trimethyl-, 1-methyl ester, ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one (8CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, 2-methyl-4-oxo-3-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-yl ester, [1R-[1α[S*(Z)],3β(E)]]-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2-pentenyl-2-cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)- (9CI), 2-Cyclopenten-1-one, 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-pentenyl)-, 3-ester with 1-methyl 3-carboxy-α,2,2-trimethylcyclopropaneacrylate (8CI), Jasmolin II, Jasmolin 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O5/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6/h8-9,11,16,18-19H,7,10,12H2,1-6H3/b9-8-,13-11+/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC\C=C/CC1=C(C)[C@H](CC1=O)OC(=O)[C@@H]2[C@@H](\C=C(/C)\C(=O)OC)C2(C)C |
| Nombre IUPAC | (1R,3R)-3-((E)-3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de (S)-2-metil-4-oxo-3-((Z)-pent-2-en-1-il)ciclopent-2-en-1-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 374.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.2093 |