Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde Janus B, puro, de gran pureza tinción biológica
Código de producto. 10340644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10340644 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163730 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10340644 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 191680250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2869-83-2 | C30H31ClN6 | 511.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2869-83-2
Fórmula molecular C30H31ClN6
Peso molecular (g/mol) 511.07
Número MDL MFCD00011758
Clave InChI XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 11050
PubChem CID 76123
ChEBI CHEBI:21184
Nombre IUPAC 8-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]-N,N-dietilo-10-fenilfenazina-10-ium-2-amina; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Janus Green B
Nombre de nota Pure
Contenido de tinte 50% min.
Índice Merck 15, 5303
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.07
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Negro o marrón-verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo