Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde Janus B
Código de producto. 11315089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315089 5 g 5 g
11325089 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315089 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17391.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 2869-83-2 | C30H31ClN6 | 511.07 g/mol
Janus Green B is a stain that interacts with DNA and has been used for histology studies including mitochondrial staining, in which its oxidation and reduction reveals alterations to the electron transfer chain. The stain has been utilized in studies for effective and rapid staining of insect chordotonal organs and peripheral nerves, where the nerves appear dark blue in comparison to non stained tissue. With the use of Janus Green B, rabbit lymphatic vessel studies demonstrate that threadlike structures within the lymphatic vessels, known as Bonghan ducts, contain a high density of mitochondria in their cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El verde Janus B es una tinción que interactúa con el ADN y se ha utilizado para estudios de histología incluyendo la tinción mitocondrial, en la que su oxidación y reducción revela alteraciones en la cadena de transferencia de electrones. La tinción se ha utilizado en estudios para la tinción eficaz y rápida de los órganos cordotonales de insectos y los nervios periféricos, donde los nervios aparecen de color azul oscuro en comparación con el tejido no teñido. Con el uso del verde Janus B, los estudios de vasos linfáticos de conejo demuestran que las estructuras de hilos dentro de los vasos linfáticos, conocidos como conductos de Bonghan, contienen una alta densidad de mitocondrias en sus células.
Solubilidad
Soluble en agua (20 mg/ml a 20 °C), etanol y ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2869-83-2
Fórmula molecular C30H31ClN6
Peso molecular (g/mol) 511.07
Número MDL MFCD00011758
Clave InChI XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 11050
PubChem CID 76123
ChEBI CHEBI:21184
Nombre IUPAC 8-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]-N,N-dietilo-10-fenilfenazina-10-ium-2-amina; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Janus Green B
Índice Merck 14,5255
Información de solubilidad Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol,and slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.07
Cantidad 5 g