Learn More
JANEX-1, MedChemExpress
Código de producto. 16412677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16412677 50 mg 50 miligramos
16409157 5 mg 5 miligramos
16406588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16412677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15508
MedChemExpress JANEX-1 (WHI-P131) is a potent and specific JAK3 inhibitor (estimated Ki=2.3 μM). JANEX-1 (WHI-P131) shows potent JAK3-inhibitory activity (IC50 of 78 μM), does not inhibit JAK1 and JAK2.
JANEX-1 (WHI-P131) is a potent and specific JAK3 inhibitor (estimated Ki=2.3 μM). JANEX-1 (WHI-P131) shows potent JAK3-inhibitory activity (IC50 of 78 μM), does not inhibit JAK1 and JAK2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JANEX-1
CAS 202475-60-3
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo WHI-P131 Jak3 inhibitor I
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.35 mM)
SMILES OC1=CC=C(NC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=NC=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 297.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.31
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease