Learn More
MedChemExpress JAK2 JH2 Tracer
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (111.40 mM) |
| Peso molecular | 747.73 g/mol |
| CAS | 2101955-00-2 |