missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Jagged2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16679314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16679314 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16679314 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5102863

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total JAG2.

The Notch signaling pathway is an intercellular signaling mechanism that is essential for proper embryonic development. Members of the Notch gene family encode transmembrane receptors that are critical for various cell fate decisions. JAG2 is one of several ligands that activate Notch and related receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Jagged2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Jag2
N.º de referencia del gen P97607, Q9QYE5, Q9Y219
Alias de gen D12Ggc2e; HJ2; JAG2; jagged 2; Jagged2; mJagged2-1; protein jagged-2; SER2; Serh; sm; syndactylism
Símbolos de los genes Jag2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human JAG2(Accession Q9Y219), corresponding to amino acid residues N354-V404.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16450, 29147, 3714
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.